Print…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR929831-1G OR929831-5G
APOSOR929831-1GEA 0 EUR
APOSOR929831-1G APOSOR929831-5G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-DL-2-phenylglycinol
Fórmula: C₁₃H₁₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01883039
Número CAS: 67341-01-9