Print…
2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929615-100G OR929615-10G OR929615-25G
APOSOR929615-100GEA 601 EUR
APOSOR929615-100G APOSOR929615-10G APOSOR929615-25G
2,4-Dimethylphenylacetic acid 98%
2,4-Dimethylphenylacetic acid
Fórmula: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02664685
Número CAS: 6331-04-0