Print…
4-Phenoxybenzyl bromide 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR9296-250MG OR9296-1G OR9296-5G
APOSOR9296-250MGEA 0 EUR
APOSOR9296-250MG APOSOR9296-1G APOSOR9296-5G
4-Phenoxybenzyl bromide 97%
4-Phenoxybenzyl bromide
Fórmula: C₁₃H₁₁BrO
Ponto de ebulição: 123 °C/0,5mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04038693
Número CAS: 36881-42-2
EINECS: 253-253-6
UN: 3265
ADR: 8,III