Print…
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929358-1G OR929358-250MG
APOSOR929358-1GEA 0 EUR
APOSOR929358-1G APOSOR929358-250MG
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine 95%
5-(m-Tolyl)pyrimidin-2-amine
Fórmula: C₁₁H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05864793
Número CAS: 914349-42-1