3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929341-1G
OR929341-5G
APOSOR929341-1GEA
0
EUR
APOSOR929341-1G
APOSOR929341-5G
3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde 95%
3,5-Dimethylbenzofuran-2-carbaldehyde
Fórmula:
C₁₁H₁₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07186441 Número CAS: 16817-34-8 |