Print…
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929320-1G OR929320-5G
APOSOR929320-1GEA 88.6 EUR
APOSOR929320-1G APOSOR929320-5G
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-ethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06246171
Número CAS: 99585-10-1