Print…
Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR929303-1G OR929303-25G OR929303-5G
APOSOR929303-1GEA 0 EUR
APOSOR929303-1G APOSOR929303-25G APOSOR929303-5G
Tri-O-benzyl-D-glucal 98%
Tri-O-benzyl-D-glucal
Fórmula: C₂₇H₂₈O₄
Ponto de Fusão: 55…59 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00061640
Número CAS: 55628-54-1