Print…
3-Chloro-4-nitrophenol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929226-1G OR929226-5G
APOSOR929226-1GEA 0 EUR
APOSOR929226-1G APOSOR929226-5G
3-Chloro-4-nitrophenol 98%
3-Chloro-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466090
Número CAS: 491-11-2