Print…
Ac-Ile-OMe 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929225-1G OR929225-5G
APOSOR929225-1GEA 48 EUR
APOSOR929225-1G APOSOR929225-5G
Ac-Ile-OMe 95%
Ac-Ile-OMe
Fórmula: C₉H₁₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00080833
Número CAS: 2256-76-0