Print…
2-Acetyl-4-chlorothiophene 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(4-Chlorothiophen-2-yl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone
OR929222-1G OR929222-5G
APOSOR929222-1GEA 26.1 EUR
APOSOR929222-1G APOSOR929222-5G
2-Acetyl-4-chlorothiophene 95%
2-Acetyl-4-chlorothiophene
Fórmula: C₆H₅ClOS
Peso Molecular: 160.62 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082791
Número CAS: 34730-20-6