[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929172-1G
OR929172-250MG
APOSOR929172-1GEA
719
EUR
APOSOR929172-1G
APOSOR929172-250MG
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine 95%
[1-(3-Methylpyridin-2-yl)propyl]amine
Fórmula:
C₉H₁₄N₂ Peso Molecular: 150.23 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09971238 Número CAS: 1015846-40-8 |