Print…
Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Boc-N-methyl-L-phenylglycine, Boc-N-Me-Phg-OH
OR929168-1G OR929168-5G
APOSOR929168-1GEA 81.2 EUR
APOSOR929168-1G APOSOR929168-5G
Boc-N-ME-PHG-OH 97%
Boc-N-ME-PHG-OH
Fórmula: C₁₄H₁₉NO₄
Peso Molecular: 265.309 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00038799
Número CAS: 30925-11-2