Print…
2-Ethynylthiophene 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9291-1G OR9291-5G
APOSOR9291-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9291-1G APOSOR9291-5G
2-Ethynylthiophene 95+%
2-Ethynylthiophene
Fórmula: C₆H₄S
Ponto de ebulição: 78…80 °C/88mmHg
Densidade: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03425129
Número CAS: 4298-52-6
UN: 1993
ADR: 3,III