Print…
Ethyl-6-aminopicolinate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929091-1G OR929091-250MG
APOSOR929091-1GEA 0 EUR
APOSOR929091-1G APOSOR929091-250MG
Ethyl-6-aminopicolinate 95%
Ethyl-6-aminopicolinate
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01009842
Número CAS: 69142-64-9