Print…
Methyl D-3-phenyllactate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR929084-100G OR929084-25G OR929084-5G
APOSOR929084-100GEA 0 EUR
APOSOR929084-100G APOSOR929084-25G APOSOR929084-5G
Methyl D-3-phenyllactate 98%
Methyl D-3-phenyllactate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09842268
Número CAS: 27000-00-6