Print…
Isobutirofenona 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Isopropyl phenyl ketone, 2-Methyl-1-phenyl-1-propanone, Phenyl isopropyl ketone, α-Methylpropiophenone
OR929001-100G OR929001-500G
APOSOR929001-100GEA 69.6 EUR
APOSOR929001-100G APOSOR929001-500G
Isobutirofenona 98%
Isobutirofenona
Fórmula: (C₆H₅)C(O)CH(CH₃)₂
Peso Molecular: 148.2 g/mol
Ponto de ebulição: 217
Ponto de Fusão: 1
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008917
Número CAS: 611-70-1