Print…
Ethyl 2-chloropyridine-3-acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-(2-chloropyridin-3-yl)acetate
OR928994-1G OR928994-250MG
APOSOR928994-1GEA 98.6 EUR
APOSOR928994-1G APOSOR928994-250MG
Ethyl 2-chloropyridine-3-acetate 95%
Ethyl-2-chloropyridine-3-acetate
Fórmula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso Molecular: 199.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD17214401
Número CAS: 164464-60-2