Print…
4-Mercaptophenylacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928932-1G OR928932-5G
APOSOR928932-1GEA 65.4 EUR
APOSOR928932-1G APOSOR928932-5G
4-Mercaptophenylacetic acid 95%
4-Mercaptophenylacetic acid
Fórmula: C₈H₈O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00797617
Número CAS: 39161-84-7