Print…
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
OR928929-1G OR928929-250MG OR928929-5G
APOSOR928929-1GEA 313 EUR
APOSOR928929-1G APOSOR928929-250MG APOSOR928929-5G
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate 95%
Methyl-2-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Fórmula: C₉H₈Br₂O₂
Peso Molecular: 307.9666 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18398708
Número CAS: 90721-58-7