Print…
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Dimethyl-1,2,3-oxathiazolidine 2,2-dioxide, N-BOC protected
OR928848-1G OR928848-250MG OR928848-5G
APOSOR928848-1GEA 31.9 EUR
APOSOR928848-1G APOSOR928848-250MG APOSOR928848-5G
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl-4,4-dimethyl-2,2-dioxooxathiazolidine-3-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₇NO₅S
Peso Molecular: 251.3 g/mol
Ponto de Fusão: 22 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD22123261
Número CAS: 454248-55-6