Print…
Bis(dimethylamino)dimethylsilane 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928817-100G OR928817-25G
APOSOR928817-100GEA 435 EUR
APOSOR928817-100G APOSOR928817-25G
Bis(dimethylamino)dimethylsilane 95%
Bis(dimethylamino)dimethylsilane
Fórmula: C₆H₁₈N₂Si
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008296
Número CAS: 3768-58-9