Print…
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928801-1G OR928801-250MG
APOSOR928801-1GEA 502 EUR
APOSOR928801-1G APOSOR928801-250MG
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile 95%
1H-Pyrazol-1-ylacetonitrile
Fórmula: C₅H₅N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04971123
Número CAS: 113336-22-4