Print…
Sarcosine ethyl ester hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928751-100G OR928751-500G
APOSOR928751-100GEA 0 EUR
APOSOR928751-100G APOSOR928751-500G
Sarcosine ethyl ester hydrochloride 97%
Sarcosine ethyl ester hydrochloride
Fórmula: C₅H₁₁NO₂·HCl
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012506
Número CAS: 52605-49-9