Print…
trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
OR928729-1G OR928729-5G
APOSOR928729-1GEA 212 EUR
APOSOR928729-1G APOSOR928729-5G
trans-2-Phenylcyclohexanol 95%
trans-2-Phenylcyclohexanol
Fórmula: C₁₂H₁₆O
Peso Molecular: 176.26 g/mol
Número MDL : MFCD00003865
Número CAS: 2362-61-0