1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928727-1G
OR928727-5G
APOSOR928727-1GEA
168
EUR
APOSOR928727-1G
APOSOR928727-5G
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
1-Allyl-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Fórmula:
C₉H₁₂N₂O Peso Molecular: 164.21 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD12103568 Número CAS: 1155595-91-7 |