2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928689-1G
OR928689-5G
APOSOR928689-1GEA
139
EUR
APOSOR928689-1G
APOSOR928689-5G
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,5-Dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Fórmula:
C₁₀H₁₅NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04624247 Número CAS: 18870-75-2 |