Print…
Etil 4-etoxibenzoato 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928615-100G OR928615-25G
APOSOR928615-100GEA 156 EUR
APOSOR928615-100G APOSOR928615-25G
Etil 4-etoxibenzoato 98%
Etil 4-etoxibenzoato
Fórmula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009116
Número CAS: 23676-09-7