Print…
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: O-(Prop-2-yn-1-yl)hydroxylamine hydrochloride
OR928604-1G OR928604-250MG
APOSOR928604-1GEA 188 EUR
APOSOR928604-1G APOSOR928604-250MG
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride 96%
O-2-Propynylhydroxylamine hydrochloride
Fórmula: C₃H₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12912207
Número CAS: 21663-79-6