1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928526-1G
OR928526-5G
APOSOR928526-1GEA
188
EUR
APOSOR928526-1G
APOSOR928526-5G
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-5-carbaldehyde
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09455244 Número CAS: 944893-74-7 |