Print…
Trietilamina 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (Diethylamino)ethane, TEA
OR9284-1L OR9284-2.5L OR9284-500ML
APOSOR9284-1LEA 26.4 EUR
APOSOR9284-1L APOSOR9284-2.5L APOSOR9284-500ML
Trietilamina 99%
Trietilamina
Fórmula: (C₂H₅)₃N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 89…90 °C
Ponto de Fusão: –115 °C
Densidade: 0.726 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: –6 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009051
Número CAS: 121-44-8
EINECS: 204-469-4
UN: 1296
ADR: 3+8 II
Merck Index: 13,09740