Print…
2-Chloro-5-methylthiazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928350-1G OR928350-5G
APOSOR928350-1GEA 0 EUR
APOSOR928350-1G APOSOR928350-5G
2-Chloro-5-methylthiazole 97%
2-Chloro-5-methylthiazole
Fórmula: C₄H₄ClNS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03265390
Número CAS: 33342-65-3