Print…
1,2-Dichloro-3-iodobenzene 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR9282-100G OR9282-25G OR9282-5G
APOSOR9282-100GEA 77 EUR
APOSOR9282-100G APOSOR9282-25G APOSOR9282-5G
1,2-Dichloro-3-iodobenzene 98%
1,2-Dichloro-3-iodobenzene
Fórmula: C₆H₃Cl₂I
Ponto de ebulição: 121…123 °C/16mmHg
Ponto de Fusão: 33…37 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001034
Número CAS: 2401-21-0
EINECS: 219-276-0