Print…
4-(Dimethylamino)benzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928188-1G OR928188-5G
APOSOR928188-1GEA 85.7 EUR
APOSOR928188-1G APOSOR928188-5G
4-(Dimethylamino)benzamide 95%
4-(Dimethylamino)benzamide
Fórmula: C₉H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01216782
Número CAS: 6083-47-2