Print…
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928056-1G OR928056-5G
APOSOR928056-1GEA 168 EUR
APOSOR928056-1G APOSOR928056-5G
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile 95%
2-(5-Formyl-2-furyl)benzonitrile
Fórmula: C₁₂H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02630467
Número CAS: 299442-23-2