Print…
2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR928013-1G OR928013-250MG OR928013-500MG
APOSOR928013-1GEA 0 EUR
APOSOR928013-1G APOSOR928013-250MG APOSOR928013-500MG
2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride 97%
2-(Morpholin-3-yl)acetic acid hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₂ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11506159
Número CAS: 86967-55-7