Print…
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927974-1G OR927974-250MG
APOSOR927974-1GEA 574 EUR
APOSOR927974-1G APOSOR927974-250MG
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester 95%
(E)-3-Methoxy-2-butenoic acid methyl ester
Fórmula: C₆H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09838566
Número CAS: 4525-28-4