Print…
N, N-Dimetil-1-naftilamina 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927920-100G OR927920-25G
APOSOR927920-100GEA 469 EUR
APOSOR927920-100G APOSOR927920-25G
N, N-Dimetil-1-naftilamina 95%
N, N-Dimetil-1-naftilamina
Fórmula: C₁₂H₁₃N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003919
Número CAS: 86-56-6