Print…
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927755-1G OR927755-250MG
APOSOR927755-1GEA 0 EUR
APOSOR927755-1G APOSOR927755-250MG
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Ethylthiophene-3-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₈O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03419849
Número CAS: 19156-51-5