Print…
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(Fur-2-yl)aniline
OR9277-1G OR9277-250MG OR9277-5G
APOSOR9277-1GEA 306 EUR
APOSOR9277-1G APOSOR9277-250MG APOSOR9277-5G
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride 97%
[3-(2-Furyl)phenyl]amine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₀ClNO
Ponto de Fusão: 53…54 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07366478
Número CAS: 102269-42-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III