Print…
Mephenesin 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(2-Methylphenoxy)-1,2-propanediol, 3-(o-Tolyloxy)propane-1,2-diol
OR927694-100G OR927694-25G
APOSOR927694-100GEA 91.5 EUR
APOSOR927694-100G APOSOR927694-25G
Mephenesin 95%
Mephenesin
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃
Peso Molecular: 182.22 g/mol
Ponto de ebulição: 311
Ponto de Fusão: 70
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004718
Número CAS: 59-47-2
Merck Index: 13,05875