Print…
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927674-1G OR927674-250MG
APOSOR927674-1GEA 433 EUR
APOSOR927674-1G APOSOR927674-250MG
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone 95%
1-(1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)ethanone
Fórmula: C₉H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09266225
Número CAS: 944937-14-8