Print…
Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-((tert-butoxycarbonyl)amino)thiazole-4-carboxylate, Ethyl 2-amino-1,3-thiazole-4-carboxylate, 2-BOC protected
OR927669-10G OR927669-1G OR927669-5G
APOSOR927669-10GEA 916 EUR
APOSOR927669-10G APOSOR927669-1G APOSOR927669-5G
Ethyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₆N₂O₄S
Peso Molecular: 272.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09908086
Número CAS: 189512-01-4