Print…
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927534-10G OR927534-1G OR927534-5G
APOSOR927534-10GEA 944 EUR
APOSOR927534-10G APOSOR927534-1G APOSOR927534-5G
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione 96%
5,6,7,8-Tetrahydro-2,4(1H,3H)-quinazolinedione
Fórmula: C₈H₁₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13176330
Número CAS: 35042-48-9