Print…
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927503-1G OR927503-250MG
APOSOR927503-1GEA 128 EUR
APOSOR927503-1G APOSOR927503-250MG
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid 95%
1-Methyl-7-azaindole-4-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13302392
Número CAS: 1147753-38-5