Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
OR927482-1G
OR927482-5G
APOSOR927482-1GEA
0
EUR
APOSOR927482-1G
APOSOR927482-5G
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate 95%
Methyl-6-bromo-1-methyl-1H-indole-2-carboxylate
Fórmula:
C₁₁H₁₀BrNO₂ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD07364734 Número CAS: 680569-18-0 |