Print…
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR927379-1G OR927379-250MG
APOSOR927379-1GEA 264 EUR
APOSOR927379-1G APOSOR927379-250MG
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid 95%
4-Methyl-1H-indole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07776742
Número CAS: 858515-65-8