Print…
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR927241-1G OR927241-250MG OR927241-5G
APOSOR927241-1GEA 36.4 EUR
APOSOR927241-1G APOSOR927241-250MG APOSOR927241-5G
1-Methylindazole-5-carboxylic acid 96%
1-Methylindazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11901714
Número CAS: 1176754-31-6