Print…
O-Methyl-L-tyrosine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)propionic Acid, H-Tyr(Me)-OH, 4-Methoxy-L-phenylalanine
OR927182-25G OR927182-5G
APOSOR927182-25GEA 589 EUR
APOSOR927182-25G APOSOR927182-5G
O-Methyl-L-tyrosine 97%
O-Methyl-L-tyrosine
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002604
Número CAS: 6230-11-1