Print…
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanol, Benzeneethanol, 4-(dimethylamino)-, p-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
OR927173-1G OR927173-5G
APOSOR927173-1GEA 105 EUR
APOSOR927173-1G APOSOR927173-5G
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 98%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Fórmula: C₁₀H₁₅NO
Peso Molecular: 165.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009711
Número CAS: 50438-75-0