Print…
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR927167-100G OR927167-25G OR927167-5G
APOSOR927167-100GEA 114 EUR
APOSOR927167-100G APOSOR927167-25G APOSOR927167-5G
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid 98%
(4-Ethoxyphenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(OCH₂CH₃))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 86…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004346
Número CAS: 4919-33-9